2,4-Dimetyylibentsaldehydi ≥97.0% (by GC)

Toimittaja: TCI

D2392-25G D2392-500G
TCIAD2392-25GEA 28.6 EUR
TCIAD2392-25G TCIAD2392-500G
2,4-Dimetyylibentsaldehydi ≥97.0% (by GC)
2,4-Dimetyylibentsaldehydi
Kaava: C₉H₁₀O
Kiehumispiste: 98°C
Sulamispiste: –9 °C
Tiheys: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 89°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003340
CAS-numero: 15764-16-6
EINECS: 239-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97d0c7188bd2755ba5b12808caec76988d58198b&vid=60463b13a8d73d69f721b48b93f8141538338255&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR