Tetrahydro-1,3-dimetyyil-1H-pyrimidin-2-oni ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI
Vaara
D2014-25G D2014-500G D2014-100G
TCIAD2014-25GEA 19.8 EUR
TCIAD2014-25G TCIAD2014-500G TCIAD2014-100G
Tetrahydro-1,3-dimetyyil-1H-pyrimidin-2-oni ≥98.0% (by GC)
Tetrahydro-1,3-dimetyyil-1H-pyrimidin-2-oni
Kaava: C₆H₁₂N₂O
Kiehumispiste: 93°C
Sulamispiste: –24 °C
Tiheys: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 121°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006550
CAS-numero: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&vid=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %