3,3-Dimetyyli-1-buteeni ≥96.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Vaara

D1163-25ML D1163-100ML
TCIAD1163-25MLEA 55 EUR
TCIAD1163-25ML TCIAD1163-100ML
3,3-Dimetyyli-1-buteeni ≥96.0% (by GC)
3,3-Dimetyyli-1-buteeni
Kaava: C₆H₁₂
Kiehumispiste: 41°C
Sulamispiste: –115 °C
Tiheys: 0,6683 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –28°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008853
CAS-numero: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf105e0902a929445a92030dacdf16a5769dc056&vid=33f5b4f71ae006fedd224a8e0a4da43b36c67d71&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR