Cesiumkloridi ≥99.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI

C2203-100G C2203-25G
TCIAC2203-100GEA 85.8 EUR
TCIAC2203-100G TCIAC2203-25G
Cesiumkloridi ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Cesiumkloridi
Kaava: CsCl
Kiehumispiste: 1303 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 646 °C
Tiheys: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010955
CAS-numero: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 14,02011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&vid=693b52133ae7d0e231d760410da33d4ce8cb365b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR