Ammoniumcerium(IV)nitraatti ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Vaara

C1806-50G C1806-500G
TCIAC1806-50GEA 27.5 EUR
TCIAC1806-50G TCIAC1806-500G
Ammoniumcerium(IV)nitraatti ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ammoniumcerium(IV)nitraatti
Kaava: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Sulamispiste: 107…108 °C
Tiheys: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151121
CAS-numero: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,01992
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7323099461f824db4b19d2729b0dee9ea6fb1f4&vid=c7323099461f824db4b19d2729b0dee9ea6fb1f4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (Redox method) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR