(2-Kloorifenyyli)etikkahappo metyyliesteri ≥98.0% (by GC)

Toimittaja: TCI

C1740-100G C1740-25G
TCIAC1740-100GEA 79.2 EUR
TCIAC1740-100G TCIAC1740-25G
(2-Kloorifenyyli)etikkahappo metyyliesteri ≥98.0% (by GC)
(2-Kloorifenyyli)etikkahappo metyyliesteri
Kaava: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Kiehumispiste: 128°C
MDL numero: MFCD00137445
CAS-numero: 57486-68-7
EINECS: 260-764-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&vid=bdacec3719222189457ec3ced096373566092707&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR