1,3-Syklo-oktadieeni ≥95.0% (by GC) stabiloitu

Toimittaja: TCI
Vaara


Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

C0502-25ML C0502-500ML
TCIAC0502-25MLEA 71.5 EUR
TCIAC0502-25ML TCIAC0502-500ML
1,3-Syklo-oktadieeni ≥95.0% (by GC) stabiloitu
1,3-Syklo-oktadieeni
Kaava: C₈H₁₂
Kiehumispiste: 143°C
Sulamispiste: –53 °C
Tiheys: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 25°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001751
CAS-numero: 1700-10-3
EINECS: 216-929-1
UN: 2520
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc1740f3aff1e3a0c21f787a6cff89137a96642d&vid=cc1740f3aff1e3a0c21f787a6cff89137a96642d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR