4-Kloori-α-α-α-trifluori-3-nitrotolueeni ≥97.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

C0225-25G C0225-500G
TCIAC0225-25GEA 29.7 EUR
TCIAC0225-25G TCIAC0225-500G
4-Kloori-α-α-α-trifluori-3-nitrotolueeni ≥97.0% (by GC)
4-Kloori-α-α-α-trifluori-3-nitrotolueeni
Kaava: C₇H₃ClF₃NO₂
Kiehumispiste: 222°C
Sulamispiste: –3 °C
Tiheys: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 101°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007084
CAS-numero: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ccff8f08c9afd681505eb46dd0eb90a10e611f&vid=250989aaf4530e506b59db3c679f8d817e323473&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR