2-Kloorianiliini ≥98.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Vaara

C0111-25ML C0111-500ML
TCIAC0111-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0111-25ML TCIAC0111-500ML
2-Kloorianiliini ≥98.0% (by GC)
2-Kloorianiliini
Kaava: C₆H₆ClN
Kiehumispiste: 209°C
Sulamispiste: –2°C
Tiheys: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 104°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007656
CAS-numero: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3039919a17e79c9aefda8183331cd4f346d3cd&vid=7ae9992ad1b57be7f65dd96ae53cccc7023078f1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR