1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI
Vaara
B1313-25G B1313-5G
TCIAB1313-25GEA 229 EUR
TCIAB1313-25G TCIAB1313-5G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Bis(diphenylphosphino)propanenickel(II) chloride
Kaava: C₂₇H₂₆Cl₂NiP₂
MDL numero: MFCD00015318
CAS-numero: 15629-92-2