(3-Bromipropyyli)bentseeni ≥97.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

B1237-25G B1237-500G B1237-100G
TCIAB1237-25GEA 20.9 EUR
TCIAB1237-25G TCIAB1237-500G TCIAB1237-100G
(3-Bromipropyyli)bentseeni ≥97.0% (by GC)
(3-Bromipropyyli)bentseeni
Kaava: BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅)
Kiehumispiste: 129°C
Tiheys: 1,3003 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 101°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000257
CAS-numero: 637-59-2
EINECS: 211-294-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99cd433d5b916d0de80fa3f79d0af558ce61a3a5&vid=14911328f8d84ec81bb46aac3bdab3d0c57a3cd3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR