1,3-Bis(difenyylifosfino)propaani ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI
Varoitus
B1138-25G B1138-5G
TCIAB1138-25GEA 88 EUR
TCIAB1138-25G TCIAB1138-5G
1,3-Bis(difenyylifosfino)propaani ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(difenyylifosfino)propaani
Kaava: C₂₇H₂₆P₂
Sulamispiste: 60…63 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003050
CAS-numero: 6737-42-4
EINECS: 229-791-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2fd0ab48e0704cc2742e0bd31418a5775b2ba70&vid=b2fd0ab48e0704cc2742e0bd31418a5775b2ba70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C