trans-2-Hexenyl butyrate ≥93.0% (by GC)
Toimittaja: TCI
Varoitus
B1075-25ML
TCIAB1075-25MLEA 72.6 EUR
TCIAB1075-25ML
trans-2-Hexenyl butyrate ≥93.0% (by GC)
trans-2-Hexenyl butyrate
Kaava: C₁₀H₁₈O₂
Leimahduspiste: 86°C
MDL numero: MFCD00036546
CAS-numero: 53398-83-7
EINECS: 258-515-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %