Bis(2-etoksietyyli)eetteri ≥98.0% (by GC)

Toimittaja: TCI
Varoitus

B0489-25ML B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB0489-25ML TCIAB0489-500ML
Bis(2-etoksietyyli)eetteri ≥98.0% (by GC)
Bis(2-etoksietyyli)eetteri
Kaava: C₈H₁₈O₃
Kiehumispiste: 188°C
Sulamispiste: –44°C
Tiheys: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 71°C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009254
CAS-numero: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 14,03118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&vid=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR