Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani ≥99.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Varoitus

A0321-25G A0321-500G
TCIAA0321-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0321-25G TCIAA0321-500G
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani
Kaava: NH₂C(CH₂OH)₃
Kiehumispiste: 220°C
Sulamispiste: 169…172 °C
Tiheys: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004679
CAS-numero: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,09772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&vid=111a48de13c37afd5f6305de8c40279b3a234cdd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR