Asetonitriili ≥99.5% (by GC) spektrofotometriaan

Toimittaja: TCI
Vaara

A0293-100ML
TCIAA0293-100MLEA 31.9 EUR
TCIAA0293-100ML
Asetonitriili ≥99.5% (by GC) spektrofotometriaan
Asetonitriili
Kaava: H₃CCN
Kiehumispiste: 82°C
Sulamispiste: –46°C
Tiheys: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 10°C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001878
CAS-numero: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,00070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17ccd3003399e0d796645fb5d639c6f6303f4c2b&vid=4723fb886db2c2946d024d607222189657a7a2ce&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.100
Absorbance (220nm) max. 0.020
Absorbance (230nm) max. 0.010


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR