Alumiiniasetyyliasetonaatti ≥99.0% (by titrimetric analysis)

Toimittaja: TCI
Vaara

A0241-25G A0241-500G A0241-100G
TCIAA0241-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0241-25G TCIAA0241-500G TCIAA0241-100G
Alumiiniasetyyliasetonaatti ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Alumiiniasetyyliasetonaatti
Kaava: C₁₅H₂₁AlO₆
Kiehumispiste: 315 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 192…195 °C
Tiheys: 1,204 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00000013
CAS-numero: 13963-57-0
EINECS: 237-741-6
UN: 3467
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d16ac1d9280e7bba971ad0250f32c827d76dc067&vid=d16ac1d9280e7bba971ad0250f32c827d76dc067&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 193.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR