Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
93440-50G
SUPL93440-50GEA 323 EUR
SUPL93440-50G
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani, Supelco®
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani
Kaava: NH₂C(CH₂OH)₃
Kiehumispiste: 357 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 169…172 °C
Tiheys: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004679
CAS-numero: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842