Ammonium 1.000 mg/l vesiliuos (from (NH4)Cl) TraceCERT® IC-yksittäiselementtistandardi, Supelco®
Toimittaja: Merck
59755-100ML
SUPL59755-100MLEA 79.6 EUR
SUPL59755-100ML
Ammonium 1.000 mg/l vesiliuos (from (NH4)Cl) TraceCERT® IC-yksittäiselementtistandardi, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Ammonium Standards