Trietanoliamiini NF
Toimittaja: Spectrum Chemical
TR143-200LTBL TR143-20LT TR143-4LTGL
SPCMTR143-200LTBLEA 7360 EUR
SPCMTR143-200LTBL SPCMTR143-20LT SPCMTR143-4LTGL
Trietanoliamiini NF
Trietanoliamiini
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Kaava: C₆H₁₅NO₃
Kiehumispiste: 335,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 21,6 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 179 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002855
CAS-numero: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99% Min.