Natriummetabisulfiitti ≥65%, granular NF, Ph. Eur., BP, JP for food industry

Toimittaja: Spectrum Chemical
Vaara

SO182-12KG SO182-2.5KG SO182-45KGBL
SPCMSO182-12KGEA 1000 EUR
SPCMSO182-12KG SPCMSO182-2.5KG SPCMSO182-45KGBL
Natriummetabisulfiitti ≥65%, granular NF, Ph. Eur., BP, JP for food industry
Natriummetabisulfiitti

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Kaava: Na₂S₂O₅
Sulamispiste: 150 °C
Tiheys: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00167602
CAS-numero: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Testitulosten erittely

Assay 65% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR