Dekstriini, keltainen, jauhe

Toimittaja: Spectrum Chemical

DE138-2.5KG DE138-50LBBL
SPCMDE138-2.5KGEA 455 EUR
SPCMDE138-2.5KG SPCMDE138-50LBBL
Dekstriini, keltainen, jauhe
Dekstriini

Form: Yellow Powder

Kaava: (C₆H₁₂O₆)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081554
CAS-numero: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR