Pyridiini-2,6-dikarboksyylihappo
Toimittaja: Spectrum Chemical
Varoitus
D2343-1KG D2343-25KGBL D2343-50KGBL
SPCMD2343-1KGEA 1440 EUR
SPCMD2343-1KG SPCMD2343-25KGBL SPCMD2343-50KGBL
Pyridiini-2,6-dikarboksyylihappo
Pyridiini-2,6-dikarboksyylihappo
Kaava: C₇H₅NO₄
Kiehumispiste: 357 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 327 °C
Leimahduspiste: 188 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006299
CAS-numero: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 98% Min.