Bentsyyli-alkoholi NF
Toimittaja: Spectrum Chemical
Varoitus
BE158-200LTBL
SPCMBE158-200LTBLEA 0 EUR
SPCMBE158-200LTBL
Bentsyyli-alkoholi NF
Bentsyyli-alkoholi
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Kaava: C₆H₅CH₂OH
Kiehumispiste: 205 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –15,3 °C
Tiheys: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 101 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004599
CAS-numero: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 98% Min.