D(+)-biotiini, jauhe USP

Toimittaja: Spectrum Chemical

B1103-1KGBL B1103-100GMBL B1103-1GM B1103-25GM B1103-500GMBL B1103-500MG B1103-5GM
SPCMB1103-1KGBLEA 0 EUR
SPCMB1103-1KGBL SPCMB1103-100GMBL SPCMB1103-1GM SPCMB1103-25GM SPCMB1103-500GMBL SPCMB1103-500MG SPCMB1103-5GM
D(+)-biotiini, jauhe USP
D(+)-biotiini

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Kaava: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Sulamispiste: 232…233 °C
Tiheys: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005541
CAS-numero: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231

Order Now

Testitulosten erittely

Assay 97.5% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR