Tulpat, hiokselliset tiivistekorkit
Toimittaja: Simport Scientific
T404-3B T404-3N T404-3G T404-3R T404-3Y T404-10N T404-10B T404-10G T404-10R T404-10W T404-10Y
SIMPT404-3BEA 53.4 EUR
SIMPT404-3B SIMPT404-3N SIMPT404-3G SIMPT404-3R SIMPT404-3Y SIMPT404-10N SIMPT404-10B SIMPT404-10G SIMPT404-10R SIMPT404-10W SIMPT404-10Y
Tulpat, hiokselliset tiivistekorkit
Tulpat PE/LDPE/HDPE
Painotulpat PE ja kaksiasentoiset painokorkit on valmistettu polyeteenistä. Ne sopivat koeputkiin, joiden ulkohalkaisija on 12 tai 17 mm. Kaksiasentoisissa korkeissa on suljettu mutta eristämätön asento, jossa näytteet säilyvät aerobisina mikrobiologisia menetelmiä varten, sekä täysin eristetty asento, jossa tiivis korkki sulkee putken anaerobista käyttöä, sentrifugointia, säilytystä tai kuljetusta varten.