CRS ZPure™ H₂O Gas Filters
Toimittaja: Trajan Scientific and Medical
202230-B
202230D-B
202230D-SS
202230L-B
202230L-SS
202230-SS
202230XL-B
202230XL-SS
202231-B
202231D-B
202231D-SS
202231L-B
202231L-SS
202231-SS
202231XL-B
202231XL-SS
203011-B
203011L-B
203011L-SS
205705
205706
205707
202230-4-PC
202230-6-PC
202230-B-QC
202230D-4-PC
202230D-6-PC
202230D-B-QC
202230D-SS-QC
202230L-4-PC
202230L-6-PC
202230L-B-QC
202230L-SS-QC
202230-SS-QC
202230XL-4-PC
202230XL-6-PC
202230XL-B-QC
202230XL-SS-QC
202231-B-QC
202231D-B-QC
202231D-SS-QC
202231L-B-QC
202231L-SS-QC
202231-SS-QC
202231XL-B-QC
202231XL-SS-QC
202269XL-SS
202RH2-B-QC
202RH2D-B-QC
202RH2D-SS-QC
202RH2L-B-QC
202RH2L-SS-QC
202RH2-SS-QC
202RH2XL-B-QC
202RH2XL-SS-QC
SGEA202230-BEA
196
EUR
SGEA202230-B
SGEA202230D-B
SGEA202230D-SS
SGEA202230L-B
SGEA202230L-SS
SGEA202230-SS
SGEA202230XL-B
SGEA202230XL-SS
SGEA202231-B
SGEA202231D-B
SGEA202231D-SS
SGEA202231L-B
SGEA202231L-SS
SGEA202231-SS
SGEA202231XL-B
SGEA202231XL-SS
SGEA203011-B
SGEA203011L-B
SGEA203011L-SS
SGEA205705
SGEA205706
SGEA205707
SGEA202230-4-PC
SGEA202230-6-PC
SGEA202230-B-QC
SGEA202230D-4-PC
SGEA202230D-6-PC
SGEA202230D-B-QC
SGEA202230D-SS-QC
SGEA202230L-4-PC
SGEA202230L-6-PC
SGEA202230L-B-QC
SGEA202230L-SS-QC
SGEA202230-SS-QC
SGEA202230XL-4-PC
SGEA202230XL-6-PC
SGEA202230XL-B-QC
SGEA202230XL-SS-QC
SGEA202231-B-QC
SGEA202231D-B-QC
SGEA202231D-SS-QC
SGEA202231L-B-QC
SGEA202231L-SS-QC
SGEA202231-SS-QC
SGEA202231XL-B-QC
SGEA202231XL-SS-QC
SGEA202269XL-SS
SGEA202RH2-B-QC
SGEA202RH2D-B-QC
SGEA202RH2D-SS-QC
SGEA202RH2L-B-QC
SGEA202RH2L-SS-QC
SGEA202RH2-SS-QC
SGEA202RH2XL-B-QC
SGEA202RH2XL-SS-QC
CRS ZPure™ H₂O Gas Filters
Suodattimet
Kaasusuodattimet
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable | |||||||||||
Enimmäisvirtausnopeus | 38 L/min | 36 L/min | 57 L/min | 38 L/min | 36 L/min | 36 L/min | 38 L/min | 57 L/min | |||
Nominal flow rate | 3,8 L/min | 3,7 L/min | 5,8 L/min | 3,8 L/min | 3,7 L/min | 3,7 L/min | 3,8 L/min | 5,8 L/min | |||
Ø×L | 38×570 mm | 38×545 mm | 50×350 mm | 50×350 mm | 38×630 mm | 50×500 mm | 50×500 mm | 50×500 mm | |||
Enimmäispaine | 68,9 bar | 13,8 bar | 68,9 bar | 10,3 bar | 13,8 bar | 13,8 bar | 13,8 bar | 13,8 bar | 13,8 bar | 13,8 bar |