O-renkaat tasohioksiin, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
292254602 292255701 292256106 292255101 292253409
201-0160EA 18.8 EUR
201-0160 201-0161 SCOT292256106 SCOT292255101 201-0159
O-renkaat tasohioksiin, DURAN®
Sulkijakalvot ja -matot Tiivisterenkaat
Silikoni (VMQ), läpinäkyvä.
  • Guarantee excellent joint seal
  • Heat resistant from −50 to +200 °C
  • Good chemical resistance
O-rings for flat flanges with groove.