Nopeasti avattavat sulkimet tasohiosliitoksiin, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 72.7 EUR
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Nopeasti avattavat sulkimet tasohiosliitoksiin, DURAN®
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Ruostumaton teräs.
  • Helppo asentaa ja purkaa
  • Kolme pidikettä
  • Pikaliitin
Kansien kiinnittämiseen.