Näyteastia, purkki, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215802401 215803903 215804805 215805107 215805801
216-3315EA 73.5 EUR
216-3315 216-3316 216-3317 216-3318 SCOT215805801
Näyteastia, purkki, DURAN®
Astiat ja purkit Näytteiden purkit
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
With ground stopper as foot. Air- and liquid-tight if joint grease is used.