Ubbelohde-viskosimetrit, ASTM
Toimittaja: SI Analytics
285401152 285401169 285401177 285401185 285401193 285401255 285401263 285401271 285401288 285401296 285401309
SCOI285401152EA 580 EUR
SCOI285401152 SCOI285401169 SCOI285401177 SCOI285401185 SCOI285401193 SCOI285401255 SCOI285401263 SCOI285401271 SCOI285401288 SCOI285401296 SCOI285401309
Ubbelohde-viskosimetrit, ASTM
Viskosimetrit Kapillaariset viskosimetrit
Viscometers with suspended ball level for determination of relative viscosity of liquids with Newtonian flow behaviour.
Valumisen keston vähimmäissuositus on 200 sekuntia.
Sertifikaatit: DIN 51 562 osa 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM kalibroitu automaattisia mittauksia varten.