Bio process sterilisable pH and ORP electrodes, SteamLine
Toimittaja: SI Analytics
285113213 285113246 285113254 285113262 285113402 285113419 285113427 285113443 285113468 285113398 285113381 285113373 285113365 285113316 285113308 285114025 285114035 285114065 285114075 285114085 285113332 285114045 285113324 285114055 285113400 285113390 285113585
662-6145EA 420 EUR
662-6145 662-6146 662-6147 662-6149 662-6159 662-6160 662-6161 662-6162 662-6148 SCOI285113398 SCOI285113381 SCOI285113373 SCOI285113365 662-1966 662-1833 662-2277 SCOI285114035 SCOI285114065 SCOI285114075 SCOI285114085 662-2315 SCOI285114045 662-2314 SCOI285114055 SCOI285113400 SCOI285113390 SCOI285113585
Bio process sterilisable pH and ORP electrodes, SteamLine
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet pH-elektrodit
Autoklavoitavat laadukkaat elektrodit, joiden erinomainen sähköinen ja fysikaalinen suorituskyky takaa huipputarkkuuden ja -luotettavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Vaativimpiinkin käyttöolosuhteisiin. Sopii CIP- ja SIP-sovelluksiin. Mukana toimitetaan todistus maksimikäyttölämpötilasta ja -paineesta.
  • Low maintenance electrodes
  • Pressurised reference electrode allowing a significant longer operational time of the electrode
  • S-membrane glass avoiding damages from hot caustic soda
  • Allows up to 100 sterilisations with overheated water vapour at about 135 °C
  • For