Pipetti, siirtopipetti
Toimittaja: SARSTEDT
86.1171 86.1170 86.1171.001 86.1172 86.1172.001 86.1174 86.1179 86.1180 86.1171.010 86.1173 86.1175 86.1175.001 86.1175.010 86.1176
SARS86.1171EA 208 EUR
SARS86.1171 SARS86.1170 SARS86.1171.001 SARS86.1172 SARS86.1172.001 SARS86.1174 SARS86.1179 SARS86.1180 SARS86.1171.010 SARS86.1173 SARS86.1175 SARS86.1175.001 SARS86.1175.010 SARS86.1176
Pipetti, siirtopipetti
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pasteur-/siirtopipetit
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal