Fluoresenssi Western-blot tunnistusreagenssipakkaus, Amersham ECL Plex™ Combination Pack
Toimittaja: Cytiva
RPN999 RPN998
RPN999EA 304 EUR
RPN999 RPN998
Fluoresenssi Western-blot tunnistusreagenssipakkaus, Amersham ECL Plex™ Combination Pack
Elektroforeesireagenssit Western Blotting Reagents
Amersham ECL Plex™ Western Blotting Combination Pack sisältää kaikki fluoresenssiin perustuvaan ECL Plex western blottiin tarvittavat komponentit samassa kätevässä paketissa ja niissä on parannetut Cy3-konjugaatit alempaan taustaan.
Toimitustiedot: Jokainen pakkaus sisältää riittävästi reagensseja vähintään 1 000 cm²:n membraanialalle: ECL Plex™ vuohen anti-hiiri IgG-Cy3, 150 µg; ECL Plex™ vuohen anti-kani IgG-Cy5, 150 µg; fluoresoivat ECL Plex™ Rainbow™ -markkerit, 120 µl; Hybond ECL™, 10×10 cm, 10 arkkia tai Hybond™-LFP, 20×20 cm, 3 arkkia.