Vaseliini, valkoinen

Toimittaja: Roth Carl

E746.1
ROTHE746.1EA 9.5 EUR
ROTHE746.1
Vaseliini, valkoinen
Vaseliini
Sulamispiste: 38…56 °C
Tiheys: 0,865 g/cm³ (25 °C)
CAS-numero: 92045-74-4
EINECS: 295-456-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR