Indium
Toimittaja: Roth Carl
3906.1
ROTH3906.1EA 143 EUR
ROTH3906.1
Indium
Indium
Kaava: In
Kiehumispiste: 2000 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 156 °C
Tiheys: 7,3 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00134048
CAS-numero: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971