Neo-Sensitabs™
Toimittaja: ROSCO
79012 61312 62212 62912 74312N 74412N 76312N 77412N 62612 62812 62712 63212 63612 64012 64212 64312 60112 60212 60512 60812 61012 61712 62112 64512 70812N 74812N 75112N 75512N 62312 61112 63712 66312 75912 81812N 81912N 82012N 82212N 85112 63012 68812 98012
ROSC79012EA 0 EUR
ROSC79012 ROSC61312 ROSC62212 ROSC62912 ROSC74312N ROSC74412N ROSC76312N ROSC77412N ROSC62612 ROSC62812 ROSC62712 ROSC63212 ROSC63612 ROSC64012 ROSC64212 ROSC64312 ROSC60112 ROSC60212 ROSC60512 ROSC60812 ROSC61012 ROSC61712 ROSC62112 ROSC64512 ROSC70812N ROSC74812N ROSC75112N ROSC75512N ROSC62312 ROSC61112 ROSC63712 ROSC66312 ROSC75912 ROSC81812N ROSC81912N ROSC82012N ROSC82212N ROSC85112 ROSC63012 ROSC68812 ROSC98012
Neo-Sensitabs™
Pikatestit patogeenien ja allergeenien osoittamiseen Antibioottitestit
Neo-Sensitabs-tabletit on tehty prosessilla, jossa on käytetty kiteisiä antibiootteja. Monipuolinen valikoima – saatavana on yli 125 erilaista antimikrobista ainetta ja yhdistelmätablettia. Resistenssimekanismien tunnistus, muun muassa MRSA, ESBL, AmpC-induktorit ja indusoitu klindamysiiniresistenssi. Looginen five-numeroinen aakkosnumeerinen koodi, tabletin helppo ja turvallinen tunnistus, optisesti luettavissa automaattisilla lukijoilla. Neo-Sensitabs-tabletit on standardoitu EUCAST ja CLSI-suositusten mukaisiksi ja mukautettu kansallisiin ohjeisiin.
  • Pitkä säilytysaika, jopa 5 vuotta
  • Suuret ja helppolukuiset painetut koodit
  • Yhdenmukaiset ja luotettavat tulokset, ei toimivuuden menetystä antibioottien hajoamisen takia
  • Useimmat tuotteet voidaan säilyttää ja käyttää huoneenlämmössä ilman antimikrobisen aineen hajoamista