Turvakuljetusastiat
Toimittaja: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
01T 02T 05T 05KT 10KT 20KTL 10TZ 25TZ 05KTV 10KTV
119-2350EA 180 EUR
119-2350 119-2351 119-2352 119-2370 119-2371 119-0122 119-0157 119-0156 ROET05KTV 119-0209
Turvakuljetusastiat
Turvakannut
Turvakuljetussäiliöt vaarallisten aineiden YK-hyväksyttyyn kuljetukseen yleisillä teillä.
  • Laadukkaat ja kemikaalinkestävät, ruostumatonta terästä ja PTFE-tiivisteet
  • Soveltuvat kaikentyyppisille vaarallisille aineille (YK X -hyväksyntä)
  • Vähentävät palautuskelvottomien kertakäyttöpakkausten määrää
  • Kierrekansi, jossa ei ole paineenhallintaventtiiliä, myynnissä myös venttiilillinen kansi
  • Irrotettava liekinestin
Design approved according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI and GGVSEB.
Sertifikaatit: Rakenne täyttää seuraavien säädösten vaatimukset: ADR,More Product Information