Jars, round, wide mouth, PET with thread
Toimittaja: RIXIUS
9-4000-0500-93 9-4000-0500-82
RIXI9-4000-0500-93EA 292 EUR
RIXI9-4000-0500-93 RIXI9-4000-0500-82
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
Made of PET, clear.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Wide neck for easy filling and cleaning
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Tilaustiedot: Screw lids must be ordered seperately.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan