Myllyt, leukamurskaimet, BB 100, BB 200 ja BB 300
Toimittaja: Retsch GmbH
20.053.0001 20.053.0002 20.053.0003 20.053.0007 20.053.0009 20.053.0008 20.053.0018 20.054.1001 20.054.1003 20.054.1013 20.053.0043 20.053.0019 20.059.0001
411-2250EA 27210 EUR
411-2250 RETS20.053.0002 RETS20.053.0003 413-0004 RETS20.053.0009 RETS20.053.0008 RETS20.053.0018 412-0198 RETS20.054.1003 RETS20.054.1013 RETS20.053.0043 RETS20.053.0019 RETS20.059.0001
Myllyt, leukamurskaimet, BB 100, BB 200 ja BB 300
Myllyt
Vankat ja tehokkaat pakkosyötteiset murskaimet on suunniteltu erityisesti kovien ja hauraiden näytteiden jatkuvaan tai eräkohtaiseen valmisteluun. Murskaimet soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, esimerkiksi rakennusmateriaaleille, keramiikalle, mineralogiaan, metallurgiaan ja ympäristöanalyysiin. Murskatut näytteet kerääntyvät ruostumattomasta teräksestä valmistettuun keräyssäiliöön. Turvaominaisuuksiin kuuluvat kimpoamisen estävä suppilo, turvakytkin ja jarru, joka pysäyttää laitteen välittömästi, kun laite avataan.
  • Tehokas hienonnus
  • Murskauskammioon pääsee nopeasti käsiksi