Etidiumbromidi

Toimittaja: RESEARCH ORGANICS
Vaara

Synonyms: 3,8-Diamino-5-etyyli-6-fenyylifenantridiumbromidi

RES3011E-A101X RES3011E-A102X
RESERES3011E-A101XEA 0 EUR
RESERES3011E-A101X RESERES3011E-A102X
Etidiumbromidi
Etidiumbromidi
Kaava: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Kiehumispiste: 72 °C (0.1 mmHg)
Sulamispiste: 261…264 °C
Tiheys: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: <100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011724
CAS-numero: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR