Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)

Toimittaja: RESEARCH ORGANICS
Varoitus


M-Clarity™ quality level = MQ300

RES2190D-A103X RES2190D-A105X RES2190D-A104X RES2190D-A102X
RESERES2190D-A103XEA 0 EUR
RESERES2190D-A103X RESERES2190D-A105X RESERES2190D-A104X RESERES2190D-A102X
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)
Ditiotreitoli (DTT, Clelandin reagenssi)
Kaava: C₄H₁₀O₂S₂
Kiehumispiste: ∼125 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 42…44 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004877
CAS-numero: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR