Natriumtiosulfaatti 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Toimittaja: REAGECON
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
T20105 T20101
REGET20105EA 125 EUR
REGET20105 REGET20101
Natriumtiosulfaatti 0.1 mol/l (0.1 N) in aqueous solution volumetric solution
Natriumtiosulfaatti
Kaava: Na₂S₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003499
CAS-numero: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5