Rikkihappo 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution

Toimittaja: REAGECON

SU20505 SU20501
REGESU20505EA 97.6 EUR
REGESU20505 REGESU20501
Rikkihappo 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Rikkihappo
Kaava: H₂SO₄
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064589
CAS-numero: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR