Natriumhydroksidi 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution

Toimittaja: REAGECON
Varoitus

Synonyms: Caustic soda

S20505 S20501
REGES20505EA 125 EUR
REGES20505 REGES20501
Natriumhydroksidi 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: ∼105 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 323
Tiheys: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR