Oksaalihappo 0.05 mol/l (0.1 N) volumetric solution
Toimittaja: REAGECON
Synonyms: Ethanedioic acid
OA20051
REGEOA20051EA 88.6 EUR
REGEOA20051
Oksaalihappo 0.05 mol/l (0.1 N) volumetric solution
Oksaalihappo
Kaava: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Kiehumispiste: 365
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002573
CAS-numero: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980