Kaliumkloridi 3 mol/l (3 N) vesiliuos

Toimittaja: REAGECON

EFS3 EFS35
REGEEFS3EA 102 EUR
REGEEFS3 REGEEFS35
Kaliumkloridi 3 mol/l (3 N) vesiliuos
Kaliumkloridi
Kaava: KCl
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011360
CAS-numero: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR