Natriumdivetyfosfaatti

Toimittaja: G Bioscienes

Synonyms: Sodium dihydrogenphosphate (granular), Sodium dihydrogen orthophosphate, Monobasic Sodium Phosphate, Sodium phosphate monobasic

RC-097
RC-097EA 112 EUR
RC-097
Natriumdivetyfosfaatti
Natriumdivetyfosfaatti
Kaava: NaH₂PO₄
Sulamispiste: ∼650 °C
Tiheys: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003527
CAS-numero: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR