Natriumvetykarbonaatti

Toimittaja: G Bioscienes

Synonyms: Sodium bicarbonate

RC-092 RC-091
RC-092EA 141 EUR
RC-092 RC-091
Natriumvetykarbonaatti
Natriumvetykarbonaatti
Kaava: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Sulamispiste: 270
Tiheys: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003528
CAS-numero: 144-55-8
EINECS: 205-633-8
Merck Index: 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR