Boorihappo
Toimittaja: G Bioscienes
Vaara
RC-029 RC-028
RC-029EA 185 EUR
RC-029 RC-028
Boorihappo
Boorihappo
Kaava: B(OH)₃
Kiehumispiste: 185 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 160 °C
Tiheys: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011337
CAS-numero: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM